missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminofluorene-9-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminofluorene-9-13 C |
| CAS | 335081-08-8 |
| Molekylær formel | 13 C C12 H11 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 9 H-Fluoren-2-amine-9-13 C (9 CI), 2-Aminofluorene-9-13 C, 2-Aminofluorene-9-13C1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8 H,7,14H2/i7+1 |
| SMIL | Nc1ccc2c([13 CH2]c3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | 9 H-fluoren-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.2258 |
| Formel vægt | 182.0925 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?