Få mere at vide
2-aminoethylfosfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 2041-14-7 |
| Molekylær formel | C2 H8 N O3 P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid |
| SMIL | NCCP(=O)(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.06 |