Få mere at vide
2-aminoethylfosfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30322059
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30322059 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30322059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615850250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethylphosphonic Acid
CAS 2041-14-7
Molekylær formel C2 H8 N O3 P
Mængde 250 mg
Synonym P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid
SMIL NCCP(=O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 125.06