Få mere at vide
2-Aminoethyldiphenyl Borate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 524-95-8 |
| Smeltepunkt | 189°C to 194°C |
| MDL nummer | MFCD00014823 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Aminoethyldiphenyl borate, Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester, 2-Aminoethyldiphenyl borate |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.09 |
| Grad | Research |