missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Aminoethyl)trimethylammonium Chloride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30328188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328188 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA292725250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Aminoethyl)trimethylammonium Chloride Hydrochloride
CAS 3399-67-5
Molekylær formel C5H15N2ClHCl
Mængde 250 mg
Synonym Ethanaminium, 2-amino-N,N,N-trimethyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1) (ACI), (2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride, hydrochloride (7CI), Ammonium, (2-aminoethyl)trimethyl-, chloride, hydrochloride (8CI), Ethanaminium, 2-amino-N,N,N-trimethyl-, chloride, hydrochloride (9CI), (2-Aminoethyl)trimethylazanium hydrochloride chloride, 1-Amino-2-(trimethylammonium)ethane chloride, 2-AETA, 2-Amino-N,N,N-trimethylethanaminium chloride hydrochloride, Cholamine chloride hydrochloride, (2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H15N2.2ClH/c1-7(2,3)5-4-6;;/h4-6H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
SMIL Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCN
IUPAC navn 2-aminoethyl(trimethyl)azanium;chloride;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 175.1
Formel vægt 174.0691
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.