Få mere at vide
2-aminoethylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30317963
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317963 100 g
30314336 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30317963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609545100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Molekylær formel C2H7NO4S
Mængde 100 g
Synonym 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
SMIL NCCOS(=O)(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 141.15
Formel vægt 141.0096