Få mere at vide
2-aminoethylsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethyl Sulfate |
| CAS | 926-39-6 |
| Molekylær formel | C2H7NO4S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34 |
| SMIL | NCCOS(=O)(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.15 |
| Formel vægt | 141.0096 |