Få mere at vide
(2-aminoethyl)phosphonsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756787 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10549073
Brand: Thermo Scientific Acros 291632500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2041-14-7
Molekylær formel C2H8NO3P
Molekylvægt (g/mol) 125.06
MDL nummer MFCD00008182
InChI nøgle QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
IUPAC navn 2-aminoethylphosphonsyre
SMIL NCCP(O)(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 296.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Mængde 250 mg
Beilstein 04, 1792
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formel vægt 125.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis