Få mere at vide
(2-aminoethyl)phosphonsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722681 1 g Glasflaske 1g
10549073 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291630010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2041-14-7
Molekylær formel C2H8NO3P
Molekylvægt (g/mol) 125.06
MDL nummer MFCD00008182
InChI nøgle QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
IUPAC navn 2-aminoethylphosphonsyre
SMIL NCCP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 296,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Mængde 1 g
Beilstein 04, 1792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: uopløselige i methanol og acetone
Formel vægt 125.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.