Få mere at vide
(2-aminoethyl)phosphonsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549073 250 mg Glasflaske 250mg
10722681 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291632500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2041-14-7
Molekylær formel C2H8NO3P
Molekylvægt (g/mol) 125.06
MDL nummer MFCD00008182
InChI nøgle QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
IUPAC navn 2-aminoethylphosphonsyre
SMIL NCCP(O)(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 296,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Mængde 250 mg
Beilstein 04, 1792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: uopløselige i methanol og acetone
Formel vægt 125.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.