Få mere at vide
2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrochloride |
| CAS | 37597-96-9 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O2 S2 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CS(=O)(=O)SCCN |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonylsulfanylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.7 |
| Formel vægt | 190.9841 |