missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrochloride |
| CAS | 37597-96-9 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O2 S2 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CS(=O)(=O)SCCN |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonylsulfanylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.7 |
| Formel vægt | 190.9841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?