Få mere at vide
2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S2.BrH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 234.9336 |
| Procent renhed | >95% |