Få mere at vide
2-Aminoethylmethacrylathydrochlorid, 90%, stabiliseret
Artikelnummer. 10680222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10680222 5 g Glasflaske 5g
10522612 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.60 DKK
    477.65 DKK / 5g
    Spare 52.95 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2420-94-2 | C6H11NO2·HCl | 165,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2420-94-2
Molekylær formel C6H11NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 165.62
MDL nummer MFCD00078260
InChI nøgle XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
PubChem CID 75495
IUPAC navn 2-aminoethyl-2-methylprop-2-enoat;hydrochlorid
SMIL CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Navn note 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116,0 °C til 118,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Stabilisator 500 til 1000 ppm phenothiazine
Formel vægt 165.62
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.