Få mere at vide
2-aminoethylhydrogensulfat, 99%
Artikelnummer. 10375780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10375780 100 g Plastflaske 100g
10539790 500 g Plastflaske 500g
10493205 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103641000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-39-6
Molekylær formel C2H7NO4S
Molekylvægt (g/mol) 141.14
MDL nummer MFCD00008179
InChI nøgle WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
PubChem CID 70223
IUPAC navn 2-aminoethylhydrogensulfat
SMIL NCCOS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 277 °C til 280 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OSO3H
Mængde 100 g
Beilstein 04, 276
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløseligt i ethanol
Formel vægt 141.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver