Få mere at vide
2-aminoethyldiphenylborinat, TRC
Artikelnummer. 30012118
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012118 1 g
30010624 5 g
30011621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6091151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-95-8
Molekylær formel C14H16BNO
Molekylvægt (g/mol) 225.09
Synonym Diphenylborinic Acid 2-Aminoethyl Ester, 2-Aminoethanol Diphenylborinate (Ester), (2-Aminoethyloxy)diphenylborane, 2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl Borate, 2-Aminoethoxydiphenylborane, 2-Aminoethyl Diphenylborinate, B-(2- Aminoethoxy)diphenylborane, NSC 17107, Naturstoffreagenz A
IUPAC navn 2-diphenylboranyloxyethanamin
SMIL NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl Diphenylborinate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Formel vægt 225.1325