Få mere at vide
2-Aminoethyl diphenylborinat, 98%
Artikelnummer. 11487947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487947 5 g 5g
11497947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16606.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.60 DKK
    651.65 DKK / 5g
    Spare 143.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225,10 g/mol
2-Aminoethyldiphenylborinat bruges til densitometriske bestemmelse af flavonoider og TRP-aktivator. Det bruges også til at manipulere intracellulær frigivelse af calciumioner og til fremstilling af apoptotiske inducere. Det tjener som en reaktant til fremstilling af apoptotiske inducere og i membranpermeabel SOCE (store-opered calcuym entry) inhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminoethyldiphenylborinat bruges til densitometriske bestemmelse af flavonoider og TRP-aktivator. Det bruges også til at manipulere intracellulær frigivelse af calciumioner og til fremstilling af apoptotiske inducere. Det tjener som en reaktant til fremstilling af apoptotiske inducere og i membranpermeabel SOCE (store-opered calcuym entry) inhibitor.
Opløselighed Opløselig i ethanol og methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-95-8
Molekylær formel C14H16BNO
Molekylvægt (g/mol) 225.10
MDL nummer MFCD00014823
InChI nøgle BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
PubChem CID 1598
SMIL NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl diphenylborinate
Smeltepunkt 187 °C til 190 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2942273
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol.
IUPAC navn 2-aminoethyldiphenylborinat
Formel vægt 225.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethyl diphenylborinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoethyl diphenylborinate