missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminoethyl Dihydrogen Phosphate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1071-23-4 |
| Smeltepunkt | 241°C to 243°C |
| Molekylær formel | H2NCH2CH2OPO(OH)2 |
| MDL nummer | MFCD00008178 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.06 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?