Få mere at vide
2-aminoethyl 2-aminoethanethiosulfonat dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30322551
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30322551 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30322551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA608825100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate, Dihydrochloride
CAS 10027-70-0
Molekylær formel C4 H12 N2 O2 S2 . 2 Cl H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H12N2O2S2.2ClH/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCSS(=O)(=O)CCN
IUPAC navn 2-(2-aminoethylsulfonylsulfanyl)ethanamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 257.2
Formel vægt 255.9874