Få mere at vide
2-Aminoethoxyamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethoxyamine Dihydrochloride |
| CAS | 37866-45-8 |
| Molekylær formel | C2H10Cl2N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | O-(2-Aminoethyl)hydroxylamine Dihydrochloride, 2-(Aminooxy)ethylamine Dihydrochloride, 2-(Aminooxy)-ethanamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2O.2ClH/c3-1-2-5-4;;/h1-4H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NCCON |
| IUPAC navn | O-(2-aminoethyl)hydroxylamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.02 |
| Formel vægt | 148.017 |