Få mere at vide
(2-aminoethoxy)eddikesyre, 98%
Beskrivelse
Reaktant i syntesen ammoniumion-selektiv fluorionofor. Anvendes til analyse af genkendelseselementer til mitokondriel behandling af peptidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant i syntese ammonium ion-selektiv fluoroionophor. Anvendes til analyse af genkendelseselementer til mitokondriel behandling af peptidase.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Aminoethoxy)acetic acid |
| Smeltepunkt | 177 °C til 179 °C |
| Lineær formel | NH2CH2CH2OCH2CO2H |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 119.12 |
| Procent renhed | 98% |