Få mere at vide
(2-aminoethoxy)eddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458907 1 g 1g
15468907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52289.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10366-71-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reaktant i syntesen ammoniumion-selektiv fluorionofor. Anvendes til analyse af genkendelseselementer til mitokondriel behandling af peptidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntese ammonium ion-selektiv fluoroionophor. Anvendes til analyse af genkendelseselementer til mitokondriel behandling af peptidase.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10366-71-9
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD09865417
InChI nøgle GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy acetic acid, 2-amino-ethoxy-acetic acid, 2-aminoethoxy acetic acid, acetic acid, aminoethoxy, 5-amino-3-oxapentanoic acid, aminoethoxyacetic acid, 2-2-aminoethoxyl acetic acid, acetic acid, 2-aminoethoxy
PubChem CID 11170956
IUPAC navn 2-(2-aminoethoxy)eddikesyre
SMIL C(COCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Aminoethoxy)acetic acid
Smeltepunkt 177°C to 179°C
Lineær formel NH2CH2CH2OCH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%