Få mere at vide
2-aminoethanolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30327492
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30327492 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30327492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5767982.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethanol Hydrochloride
CAS 2002-24-6
Molekylær formel C2H7NO • HCl
Mængde 2.5 g
Synonym Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
SMIL C(CO)N.Cl
IUPAC navn 2-aminoethanol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 97.54
Formel vægt 97.0294