Få mere at vide
2-aminoethanol (ethanolamin), Mikromol™
Artikelnummer. 18062970
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18062970 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1204.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-aminoethanol (ethanolamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
CAS 141-43-5
Analyt- eller komponentnavne Ethanolamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMIL NCCO
IUPAC navn 2-aminoethanol
Molekylvægt (g/mol) 61.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 61,0528 g/mol