Få mere at vide
2-Aminoethanthiol hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295810 100 g Glasflaske 100g
10393572 5 g Glasflaske 5g
10113540 25 g Glasflaske 25g
10424025 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10295810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153771000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 113.60
MDL nummer MFCD00012904
InChI nøgle OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMIL [H+].[Cl-].NCCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 66.0°C to 70.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2SH·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 04, 286
Merck Index 15, 2776
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
IUPAC navn 2-aminoethanthiol;hydrochlorid
Formel vægt 113.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Pellets
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.