Få mere at vide
2-Aminoethanethiol hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30771771
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30771771 500 g 500g
30767409 5 g 5g
30766625 100 g 100g
30767634 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30771771 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD123151500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
MDL nummer MFCD00012904
Mængde 500 g
SMIL NCCS.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 113.61
Procent renhed 98%