Få mere at vide
2-aminoethanthiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11331143 5 g Glasflaske 5g
11955751 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331143 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-23-1
Molekylær formel C2H7NS
Molekylvægt (g/mol) 77.15
MDL nummer MFCD00008196
InChI nøgle UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
PubChem CID 6058
ChEBI CHEBI:17141
IUPAC navn 2-aminoethanthiol
SMIL NCCS
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoethanethiol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2SH
Mængde 5 g
Merck Index 15,2776
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
Formel vægt 77.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethanethiol
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.