Få mere at vide
2-Aminoethane-d4-sulfonic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurine-d4 |
| CAS | 342611-14-7 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H3 N O3 S |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.17 |
| Formel vægt | 129.0398 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |