Få mere at vide
2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine D4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| Formel vægt | 65.0779 |