Få mere at vide
[2-(Aminocarbonyl)phenoxy] eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid |
| CAS | 25395-22-6 |
| Molekylær formel | C9H9NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c10-9(13)6-3-1-2-4-7(6)14-5-8(11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,13)(H,11,12) |
| SMIL | NC(=O)c1ccccc1OCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-carbamoylphenoxy)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.0532 |