Få mere at vide
(+/-)-2-aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459923
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459923 2500 mL 2500ml
11449923 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13014.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
(± )-2-Aminobutan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-2-Aminobutan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsom luft og lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13952-84-6
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00008094
InChI nøgle BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC navn butan-2-amin
SMIL CCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Aminobutane
Smeltepunkt -104°C
Tæthed 0.722
pH 12.5
Kogepunkt 63°C to 64°C
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.393
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 1361345
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 73.14
Procent renhed 98%