Få mere at vide
2-aminobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30315410
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30315410 1 g
1 options
Artikelnummer. 30315410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobiphenyl
CAS 90-41-5
Molekylær formel C12 H11 N
Mængde 1 g
Synonym 2-Biphenylamine (8CI), 2-Amino-1,1-Biphenyl, 2-Amino-1,1'-biphenyl, 2-Aminobiphenyl, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Phenylbenzenamine, NSC 7661, o-Aminobiphenyl, o-Aminodiphenyl, o-Biphenylamine, o-Phenylaniline
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMIL Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 2-fenylanilin
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Formel vægt 169.0891