missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminobiphenyl-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobiphenyl-d9 |
| CAS | 344298-97-1 |
| Molekylær formel | C12 D9 H2 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Aminobiphenyl-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.2779 |
| Formel vægt | 178.1456 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?