Få mere at vide
2-aminobiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11387575
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387575 1 g 1g
11397575 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05728.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-41-5
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00007701
InChI nøgle TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
PubChem CID 7015
IUPAC navn 2-phenylanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobiphenyl
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Kogepunkt 299°C
Flammepunkt 153°C (307°F)
Mængde 1 g
Beilstein 471874
Formel vægt 169.23
Procent renhed 97%