Få mere at vide
2-Aminobiphenyl-2’,3’,4’,5’,6’-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 64420-99-1 |
| Molekylær formel | C12H6D5N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [1,1’-Biphenyl]-2-amine-d5, 2-Biphenylamine-d5, 2-Aminodiphenyl-d5, 2-Phenylaniline-d5, 2-Phenylbenzenamine-d5, o-Aminobiphenyl-d5 |
| SMIL | NC(C=CC=C1)=C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.25 |