Få mere at vide
2-Aminobenzylcyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobenzylcyanide |
| CAS | 2973-50-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2-amino-, Acetonitrile, (o-aminophenyl)- (7CI,8CI), 2-Aminobenzeneacetonitrile, (2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)aniline, 2-Aminobenzyl cyanide, o-Aminobenzyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1CC#N |
| IUPAC navn | 2-(2-aminophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0687 |