Få mere at vide
2-aminobenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30318065
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30318065 10 g
1 options
Artikelnummer. 30318065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60182810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Molekylær formel C7 H9 N O
Mængde 10 g
Synonym (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMIL Nc1ccccc1CO
IUPAC navn (2-aminophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684