Få mere at vide
2-Aminobenzoxazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| CAS | 4570-41-6 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 1,3-benzoxazol-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.048 |