Få mere at vide
2-aminobenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465623
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465623 100 g 100g
11475623 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13521.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
2-Aminobenzothiazol blev anvendt i syntesen af cobalt(II)-picrat blandede ligandkomplekser. Det blev brugt til at studere adsorption af biologisk signifikante 2-aminobenzothiazol-molekyler på kolloide sølvpartikler ved brug af overfladeforstærket raman-spredningsspektroskopi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminobenzothiazol blev anvendt til syntese af cobalt(II) picrat blandede ligandkomplekser. Det blev brugt til at studere adsorption af biologisk signifikante 2-aminobenzothiazol-molekyler på kolloide sølvpartikler ved brug af overfladeforstærket
raman-spredningsspektroskopi. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-95-8
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.199
MDL nummer MFCD00005785
InChI nøgle UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzothiazole
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Mængde 100 g
Beilstein 116315
Merck Index 14,424
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Formel vægt 150.2
Procent renhed 98%