Få mere at vide
2-Aminobenzothiazole, 97%
Artikelnummer. 10635582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635582 5 g Glasflaske 5g
10593881 100 g Plastflaske 100g
10503891 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-95-8
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.2
MDL nummer MFCD00005785
InChI nøgle UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzothiazole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129°C to 134°C
Farve Beige til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 27, 182
Merck Index 15, 419
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble in water. Other solubilities: soluble in concentrated acids,freely soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vægt 150.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver eller flager