Få mere at vide
2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15464107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464107 5 g 5g
15454107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31512.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-85-6 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-85-6
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.21
MDL nummer MFCD00054180
InChI nøgle ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
PubChem CID 66740
IUPAC navn 2-amino-1,3-benzothiazol-6-carboxylsyre
SMIL NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Formel vægt 194.21
Procent renhed 95%