Få mere at vide
2-aminobenzofhenon, TRC
Artikelnummer. 30328077
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328077 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6257805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzophenone
CAS 2835-77-0
Molekylær formel C13H11NO
Mængde 5 g
Synonym (2-Aminophenyl)phenylmethanone, 2-(Phenylcarbonyl)aniline, 2-Aminobenzophenone, 2-Aminophenyl Phenyl Ketone, 2-Benzoylaniline, 2-Benzoylbenzenamine, NSC 9422, o-Aminobenzophenone, o-Aminophenyl Phenyl Ketone, o-Benzoylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2
SMIL Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-aminofenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Formel vægt 197.0841