Få mere at vide
2-Aminobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobenzonitrile |
| CAS | 1885-29-6 |
| Molekylær formel | C7H6N2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-aminobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vægt | 118.0531 |