Få mere at vide
2-Aminobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11435013
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435013 250 g 250g
11425013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12286.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1885-29-6
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00007631
InChI nøgle HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
PubChem CID 72913
IUPAC navn 2-aminobenzonitril
SMIL NC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzonitrile
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Kogepunkt 286°C
Flammepunkt 145°C (293°F)
Lugt Almond-like
Mængde 250 g
FN nummer UN3439
Beilstein 907187
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%