Få mere at vide
2-Aminobenzimidazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobenzimidazole |
| CAS | 934-32-7 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, A 0850, NSC 27793, NSC 7628 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMIL | Nc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazol-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.064 |