Få mere at vide
2-Aminobenzimidazol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Aminobenzimidazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobenzimidazole |
| CAS | 934-32-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminobenzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMIL | Nc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazol-2-amin |
| Vis mere |