Få mere at vide
2-Aminobenzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17980606
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980606 100 mg
17911406 25 mg
30463860 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17980606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2500.03
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Aminobenzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzimidazole
CAS 934-32-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminobenzimidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
SMIL Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 133.064 g/mol