Få mere at vide
2-Aminobenzimidazol, 99+%
Artikelnummer. 10317550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317550 100 g Glasflaske 100g
10307550 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-32-7
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005596
InChI nøgle JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-amin
SMIL NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzimidazole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228.0°C to 232.0°C
Farve Beige til gul eller brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 116
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager