Få mere at vide
2-Aminobenzimidazol, 97+%
Artikelnummer. 11301507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301507 5 g 5g
11311507 25 g 25g
11321507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02066.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
2-Aminobenzimidazol bruges som receptorer i kemosensoranalyse. Det blev brugt til hydrolyse af et cholincarbonat. Det blev også brugt til syntese af imidazo[1,2-a]benzimidazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminobenzimidazol bruges som receptorer i kemosensoranalyse. Det blev brugt til hydrolyse af et cholincarbonat. Det blev også brugt til syntese af imidazo[1,2-a]benzimidazoler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (lidt).
Bemærkninger
Beskyt mod direkte lys. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-32-7
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005596
InChI nøgle JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-amin
SMIL NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzimidazole
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Mængde 5 g
Beilstein 116525
Opløselighedsinformation Soluble in water (Slightly).
Formel vægt 133.15
Procent renhed ≥97%