Få mere at vide
2-aminobenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11479732
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479732 10 g 10g
11489732 50 g 50g
11499732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479732 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10805.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1904-58-1
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00017056
InChI nøgle GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
PubChem CID 94728
IUPAC navn 2-aminobenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzhydrazide
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 10 g
Beilstein 742811
Formel vægt 151.17
Procent renhed ≥98%