Få mere at vide
2-Aminobenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30330424
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30330424 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30330424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB401505100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-aminobenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Formel vægt 172.0306